Documenti fondamentali
GF86162531
Gold-palladium alloy, Au75Pd25
100mm tube, 3.0mm outside diameter, 0.15mm wall thickness, 2.7mm inside diameter, as drawn
Sinonimo/i:
AU017200
Scegli un formato
1 EA
CHF 2’040.00
CHF 2’040.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 2’040.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.23
CHF 2’040.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 861-625-31
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)