Documenti
GF86018362
Stainless steel - AISI 304l
foil, Fe/Cr18%/Ni10%, thickness 0.5 mm, size 300 × 300 mm, temper annealed
Sinonimo/i:
FA140350
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 860-183-62
Misura
300 × 300 mm
Spessore
0.5 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3