Documenti
GF85816198
Iron-Nickel alloy, Fe52Ni48
20m wire, 0.5mm diameter, annealed
Sinonimo/i:
FF015150
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 858-161-98