Documenti fondamentali
GF85718065
Copper-titanium alloy, Cu56.4Ti43.6
powder, 45micron max. particle size, alloy pre-cursor, 20g
Sinonimo/i:
CU276010
Scegli un formato
1 EA
CHF 356.00
CHF 356.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 356.00
About This Item
Codice UNSPSC:
31152304
NACRES:
NA.23
CHF 356.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 857-180-65
Peso
20 g
Dimens. max. particelle
45 μm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)