GF85423417
Niobium
foil, thickness 0.15 mm, length 0.5 m, purity 99.9%
Sinonimo/i:
NB000350, Columbium
About This Item
Saggio
99.9%
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 854-234-17
Resistività
13-16 μΩ-cm, 20°C
Lunghezza
0.5 m
Spessore
0.15 mm
P. eboll.
4742 °C (lit.)
Punto di fusione
2468 °C (lit.)
Densità
8.57 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Nb]
InChI
1S/Nb
GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N