Documenti
GF85065857
Iron
foil, 4mm disks, thickness 0.5mm, hard, 99.5%
Sinonimo/i:
Iron, FE000405
About This Item
Formula condensata:
Fe
Numero CAS:
Peso molecolare:
55.85
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141721
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
99.5%
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 850-658-57
Resistività
9.71 μΩ-cm
diam. × spessore
4 mm × 0.5 mm
P. eboll.
2750 °C (lit.)
Punto di fusione
1535 °C (lit.)
Densità
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Fe]
InChI
1S/Fe
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N