GF85002274
Silicone Elastomer
sheet, thickness 2 mm, size 100 × 150 mm, specification usp class vi
Sinonimo/i:
SI303201
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Stato
sheet
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 850-022-74
Misura
100 × 150 mm
Spessore
2 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)