Documenti
GF84866169
Aluminum alloy 3003
honeycomb, thickness 20 mm, Al98%/Mn 1%/Fe 0.5%/Si 0.5%, size 300 × 300 mm, cell size 12.7 mm
Sinonimo/i:
AB112600
About This Item
Codice UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Forma fisica
honeycomb
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 848-661-69
Dimensioni celle
12.7 mm
Misura
300 × 300 mm
Spessore
20 mm