Documenti fondamentali
GF84807614
Phosphor bronze alloy, Cu94Sn6
foil, 1m coil, 0.005mm thickness, as rolled
Sinonimo/i:
CU050200
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Stato
foil (coil - as rolled)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 848-076-14
Misura × spessore
1 m × 0.005 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)