Documenti fondamentali
GF84647469
Polymethylpentene
TPX®, rod, diam. 25 mm, L 200 mm, natural
Sinonimo/i:
ME317925
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 846-474-69
Lunghezza
200 mm
Diametro
25 mm
Colore
natural
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
TPX is a registered trademark of Mitsui Petrochemical Industries, Ltd.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)