Documenti fondamentali
GF84631013
Tungsten-silver alloy, W90Ag10
powder, 150micron max. particle size, alloy pre-cursor, 200g
Sinonimo/i:
W 076010
Scegli un formato
1 EA
CHF 1’070.00
CHF 1’070.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 1’070.00
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 1’070.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 846-310-13
Peso
200 g
Dimens. max. particelle
150 μm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)