GF84346612
Molybdenum
foil, thickness 0.01 mm, size 150 × 150 mm, purity 99.9%
Sinonimo/i:
MO000200
About This Item
Saggio
99.9%
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 843-466-12
Resistività
5.0 μΩ-cm, 20°C
Misura
150 × 150 mm
Spessore
0.01 mm
P. eboll.
4612 °C (lit.)
Punto di fusione
2617 °C (lit.)
Densità
10.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Mo]
InChI
1S/Mo
ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N