GF84340908
Copper - O.F.H.C.
foil, 150x150mm, thickness 1.0mm, half hard, 99.95+%
Sinonimo/i:
Copper, CV000749
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.95%
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 843-409-08
Resistività
1.673 μΩ-cm, 20°C
Misura × spessore
150 x 150 mm × 1.0 mm
P. ebollizione
2567 °C (lit.)
Punto di fusione
1083.4 °C (lit.)
Densità
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Cu]
InChI
1S/Cu
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)