Documenti fondamentali
GF84058814
Stainless Steel - AISI 316L alloy, FeCr18Ni10Mo3
foil, 300 x 300mm, 2.0mm thickness, annealed
Sinonimo/i:
FF210400
Scegli un formato
1 EA
CHF 639.00
CHF 639.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 639.00
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
CHF 639.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
foil (annealed)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 840-588-14
Misura × spessore
300 mm × 300 mm × 2.0 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)