Documenti fondamentali
GF83947663
Polyamide - Nylon 6
(PA 6), monofilament, diam. 0.7 mm, L 50 m, condition nylon 6/66 copolymer
Sinonimo/i:
AM305970
Scegli un formato
1 EA
CHF 180.00
CHF 180.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 180.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
CHF 180.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
monofilament
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 839-476-63
Lunghezza
50 m
Diametro
0.7 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)