GF83811023
Hastelloy® X alloy, Ni49.5Cr22Fe18Mo9Co1W
1m wire, 0.8mm diameter, annealed
Sinonimo/i:
NE075130
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Stato
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 838-110-23
L × diam.
1 m × 0.8 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Note legali
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Hastelloy is a registered trademark of Haynes International, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)