GF83770094
Antimony
foil, not light tested, 25x25mm, thickness 0.01mm, permanent polyester support, 95+%
Sinonimo/i:
Antimony, SB000120
About This Item
Saggio
95%
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 837-700-94
Resistenza
41.7 μΩ-cm
Misura × spessore
25 x 25 mm × 0.01 mm
P. ebollizione
1635 °C (lit.)
Punto di fusione
630 °C (lit.)
Densità
6.69 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Sb]
InChI
1S/Sb
WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)