GF83514078
Tungsten-rhenium alloy, W95Re5
0.1m wire, 0.1mm diameter, annealed
Sinonimo/i:
W 025100
About This Item
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 835-140-78
L × diam.
0.1 m × 0.1 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)