GF83505742
Thulium
foil, not light tested, 50x50mm, thickness 0.025mm, as rolled, 99%
Sinonimo/i:
Thulium, TM000200
About This Item
Saggio
99%
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 835-057-42
Resistività
90 μΩ-cm, 20°C
Misura × spessore
50 x 50 mm × 0.025 mm
P. eboll.
1950 °C (lit.)
Punto di fusione
1545 °C (lit.)
Densità
9.332 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Tm]
InChI
1S/Tm
FRNOGLGSGLTDKL-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3