Documenti fondamentali
GF83314155
T2 - thermocouple alloy, Ni95(Al+Mn+Si)5
insulated wire, 100m length, 0.25mm conductor diameter, 0.04mm insulation thickness, polyimide insulation
Sinonimo/i:
NI105855
Scegli un formato
1 EA
CHF 527.00
CHF 527.00
Spedizione prevista il30 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 527.00
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
CHF 527.00
Spedizione prevista il30 aprile 2025
Richiedi un ordine bulk
Descrizione
polyimide insulation
thermocouple wire
Stato
wire (insulated)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 833-141-55
Lunghezza
100 mm
Diam. conduttore
0.25 mm
Spessore isolante
0.04 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Applicazioni
may be used as one component of a thermocouple
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)