GF82699633
Gold/Nickel
wire, 0.80 mm diameter, Au82%/Ni18%, length 0.05 m, temper annealed
Sinonimo/i:
AU055160
About This Item
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 826-996-33
Lunghezza
0.05 m
Diametro
0.80 mm