Documenti fondamentali
GF82660169
Aluminum-silicon alloy, Al75Si25
powder, 150micron max. particle size, alloy pre-cursor, 200g
Sinonimo/i:
AL146010
Scegli un formato
1 EA
CHF 495.00
CHF 495.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 495.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
CHF 495.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
powder (alloy pre-cursor)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 826-601-69
Peso
200 g
Dimens. max. particelle
150 μm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)