GF82366342
Rhodium
foil, not light tested, 50x50mm, thickness 0.00025mm, permanent polyester support, 99.9%
Sinonimo/i:
Rhodium, RH000160
About This Item
Saggio
99.9%
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 823-663-42
Resistività
4.33 μΩ-cm, 20°C
Misura × spessore
50 x 50 mm × 0.00025 mm
P. eboll.
3727 °C (lit.)
Punto di fusione
1966 °C (lit.)
Densità
12.41 g/cm3 (lit.)
Stringa SMILE
[Rh]
InChI
1S/Rh
MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N