GF82200518
Alumina
sheet, thickness 2.0 mm, diameter 15 mm
Sinonimo/i:
AL603202
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.23
Stato
sheet
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 822-005-18
Diametro
15 mm
Spessore
2.0 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)