Documenti fondamentali
GF82101248
Copper/nickel
foil, thickness 0.016 mm, Cu70%/Ni30%, length 0.2 m, coil width 192 mm
Sinonimo/i:
CU130240
Scegli un formato
1 EA
CHF 288.00
CHF 288.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
CHF 288.00
About This Item
Codice UNSPSC:
31152304
NACRES:
NA.23
CHF 288.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 821-012-48
Lunghezza
0.2 m
Largh. bobina
192 mm
Spessore
0.016 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)