Documenti fondamentali
GF81914205
Iron
foil, thickness 0.9 mm, purity 99.5%, size 200 × 200 mm
Sinonimo/i:
FE000414
About This Item
Formula condensata:
Fe
Numero CAS:
Peso molecolare:
55.85
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141721
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
99.5%
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 819-142-05
Resistività
9.71 μΩ-cm
Misura
200 × 200 mm
Spessore
0.9 mm
P. ebollizione
2750 °C (lit.)
Punto di fusione
1535 °C (lit.)
Densità
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Fe]
InChI
1S/Fe
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)