Documenti fondamentali
GF81502972
Copper-nickel alloy, Cu70Ni30
200mm tube, 3.0mm outside diameter, 0.175mm wall thickness, 2.65mm inside diameter, hard
Sinonimo/i:
CU137400
About This Item
Codice UNSPSC:
31152304
NACRES:
NA.23
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Stato
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 815-029-72
L × spess. parete
200 mm × 0.175 mm
D.E. × D.I.
3.0 mm × 2.65 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)