Key Documents
GF81420308
Stainless Steel - AISI 310 alloy, FeCr25Ni20
200mm rod, 12.7mm diameter, annealed
Sinonimo/i:
FE257920
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 814-203-08
L × diam.
200 mm × 12.7 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)