Documenti fondamentali
GF81144187
Manganese
powder, 300 max. part. size (micron), weight 2000 g, purity 99.5%
Sinonimo/i:
MN006012
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Mn
Numero CAS:
Peso molecolare:
54.94
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141724
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Saggio
99.5%
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 811-441-87
Resistività
185 μΩ-cm, 20°C
Peso
2000 g
Dimens. max. particelle
300 (micron)
P. ebollizione
1962 °C (lit.)
Punto di fusione
1244 °C (lit.)
Densità
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Mn]
InChI
1S/Mn
PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Pittogrammi
FlameEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Water-react 1
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)