GF81040463
Iridium
foil, 0.18m coil, thickness 0.05mm, coil width .5mm, as rolled, 99.9%
Sinonimo/i:
Iridium, IR000201
About This Item
Saggio
99.9%
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 810-404-63
Resistività
4.71 μΩ-cm
Lungh. × largh. × spess.
0.18 m × 0.5 mm × 0.05 mm
P. ebollizione
4130 °C (lit.)
Punto di fusione
2450 °C (lit.)
Densità
22.65 g/cm3 (lit.)
Stringa SMILE
[Ir]
InChI
1S/Ir
GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)