GF80911403
Iridium
wire reel, 0.1m, diameter 0.8mm, as drawn, 99.9%
Sinonimo/i:
Iridium, IR005135
About This Item
Saggio
99.9%
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 809-114-03
Resistività
4.71 μΩ-cm
L × diam.
0.1 m × 0.8 mm
P. eboll.
4130 °C (lit.)
Punto di fusione
2450 °C (lit.)
Densità
22.65 g/cm3 (lit.)
Stringa SMILE
[Ir]
InChI
1S/Ir
GKOZUEZYRPOHIO-UHFFFAOYSA-N