Documenti
GF80790240
Iron/nickel
rod, Fe54%/Ni46%, 8.2 mm diameter, length 1000 mm, temper as drawn
Sinonimo/i:
FK267920
About This Item
Codice UNSPSC:
11171604
NACRES:
NA.23
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 807-902-40
Lunghezza
1000 mm
Diametro
8.2 mm