GF80700364
Copper/Beryllium
rod, Cu98%/Be 2%, length 100 mm, 20 mm diameter, temper hard
Sinonimo/i:
CU077950
About This Item
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 807-003-64
Lunghezza
100 mm
Diametro
20 mm