Documenti fondamentali
GF80514615
Polysulfone
(PSU), rod, diam. 30 mm, L 100 mm, natural
Sinonimo/i:
SU347930
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 805-146-15
Lunghezza
100 mm
Diametro
30 mm
Colore
natural
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)