Documenti fondamentali
GF80415222
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), metallized film, thickness 0.036 mm, diam. 8 mm, ohms/square >2500
Sinonimo/i:
ES301900
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Stato
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 804-152-22
Diametro
8 mm
Spessore
0.036 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)