GF79955960
Cadmium
rod, 100mm, diameter 10.0mm, 99.999%
Sinonimo/i:
Cadmium, CD007920
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.999%
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 799-559-60
Resistività
7.27 μΩ-cm, 22°C
L × diam.
100 mm × 10.0 mm
P. eboll.
765 °C (lit.)
Punto di fusione
320.9 °C (lit.)
Densità
8.65 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Cd]
InChI
1S/Cd
BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3