GF78772281
Niobium
tube, 100mm, outside diameter 16.0mm, inside diameter 13mm, wall thickness 1.5mm, as drawn, 99.9%
Sinonimo/i:
Niobium, NB007700, Columbium
About This Item
Saggio
99.9%
Forma fisica
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 787-722-81
Resistività
13-16 μΩ-cm, 20°C
L × spess. parete
100 mm × 1.5 mm
D.E. × D.I.
16.0 mm × 13.0 mm
P. eboll.
4742 °C (lit.)
Punto di fusione
2468 °C (lit.)
Densità
8.57 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Nb]
InChI
1S/Nb
GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)