Documenti fondamentali
GF78608773
Nickel-iron alloy, Ni52Fe48
500mm tube, 4.5mm outside diameter, 0.07mm wall thickness, 4.36mm inside diameter
Sinonimo/i:
NI197450
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Stato
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 786-087-73
L × spess. parete
500 mm × 0.07 mm
D.E. × D.I.
4.5 mm × 4.36 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)