Documenti fondamentali
GF78412518
Manganin® - resistance alloy
insulated wire, conductor diameter 0.125 mm, Cu86%/Mn12%/Ni 2%, length 5 m, insulation thickness 0.01 mm
Sinonimo/i:
CU065821
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Stato
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 784-125-18
Lunghezza
5 m
Diametro
0.125 mm
Spessore isolante
0.01 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)