Documenti
GF78240258
Iron
foil, thickness 0.10 mm, length 1 m, purity 99.8%
Sinonimo/i:
FE000316
About This Item
Formula condensata:
Fe
Numero CAS:
Peso molecolare:
55.85
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141721
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
99.8%
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 782-402-58
Resistività
9.71 μΩ-cm
Lunghezza
1 m
Spessore
0.10 mm
P. eboll.
2750 °C (lit.)
Punto di fusione
1535 °C (lit.)
Densità
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Fe]
InChI
1S/Fe
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N