GF77841906
Carbon
foil, not light tested, 300x300mm, thickness 0.125mm, flexible graphite, 99.8%
Sinonimo/i:
Activated charcoal, C 000208, Charcoal activated
About This Item
Tensione di vapore
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Saggio
99.8%
Forma fisica
foil
Temp. autoaccensione
842 °F
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 778-419-06
Resistività
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
Misura × spessore
300 x 300 mm × 0.125 mm
Punto di fusione
3550 °C (lit.)
Stringa SMILE
[C]
InChI
1S/C
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N