Documenti fondamentali
GF77796781
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), fabric, weight.m-2-92g, size 300 × 300 mm, thickness 0.13 mm
Sinonimo/i:
ES303520
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Stato
fabric
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 777-967-81
Misura
300 × 300 mm
Spessore
0.13 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)