Documenti fondamentali
GF77785273
Copper/Beryllium
insulated wire, conductor diameter 0.025 mm, Cu98%/Be 2%, length 200 m, insulation thickness 0.004 mm
Sinonimo/i:
CU075820
About This Item
Codice UNSPSC:
31152304
NACRES:
NA.23
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Stato
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 777-852-73
Lunghezza
200 m
Diametro
0.025 mm
Spessore isolante
0.004 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)