Documenti fondamentali
GF77690290
Silicon carbide - hot-pressed
granule, 1 mm nominal granule size, weight 100 g
Sinonimo/i:
SJ606300
About This Item
Codice UNSPSC:
11101521
NACRES:
NA.23
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Stato
granular
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 776-902-90
Peso
100 g
Dimensione nominale granuli
1 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)