Documenti fondamentali
GF77605588
Invar® - controlled expansion alloy
foil, Fe64%/Ni36%, thickness 0.008 mm, size 25 × 25 mm
Sinonimo/i:
FE020210
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 776-055-88
Misura
25 × 25 mm
Spessore
0.008 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)