Documenti fondamentali
GF77604059
Monel® alloy 400, Ni65Cu33Fe2
mesh, 300 x 300mm, 0.38mm nominal aperture, 0.25mm wire diameter, 40 x 40 wires/inch, 0.37 open area, plain weave mesh
Sinonimo/i:
NI118710
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Descrizione
40 x 40 (wires/inch)
Stato
(mesh)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 776-040-59
diam. × capacità nominale
0.25 mm × 0.38 mm , plain weave mesh
Misura × apertura
300 mm × 300 mm × 0.37
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Note legali
Monel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Monel is a registered trademark of Huntington Alloys Corp.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)