Documenti fondamentali
GF77146735
Phosphor bronze
foil, Cu94%/Sn 6%, thickness 0.08 mm, length 5 m, coil width 0.4 mm
Sinonimo/i:
CU050247
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 771-467-35
Lunghezza
5 m
Largh. bobina
0.4 mm
Spessore
0.08 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)