Documenti fondamentali
GF76967869
Niobium
washer, size m3, outside diameter 6.64 - 7.00mm, length 50 pcs
Sinonimo/i:
NB00WA03, Columbium
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Nb
Numero CAS:
Peso molecolare:
92.91
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
31161807
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Confezionamento
pkg of 50
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 769-678-69
Resistività
13-16 μΩ-cm, 20°C
P. ebollizione
4742 °C (lit.)
Punto di fusione
2468 °C (lit.)
Densità
8.57 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Nb]
InChI
1S/Nb
GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)