Documenti
GF76819999
Iron
microfoil, disks, 25mm, thinness 0.05μm, specific density 40.44μg/cm2, permanent mylar 3.5μm support, 99.99+%
Sinonimo/i:
Iron, FE004300
About This Item
Formula condensata:
Fe
Numero CAS:
Peso molecolare:
55.85
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141721
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
99.99%
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 768-199-99
Resistività
9.71 μΩ-cm
diam. × spessore
25 mm × 0.05 μm
P. eboll.
2750 °C (lit.)
Punto di fusione
1535 °C (lit.)
Densità
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Fe]
InChI
1S/Fe
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N