GF76531811
Stainless Steel - 17-7PH alloy, FeCr17Ni7
foil, 4mm disks, 0.075mm thickness, annealed - condition a, precipitation hardenable
Sinonimo/i:
FE280300
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Stato
annealed (condition a: precipitation hardenable)
foil (disks)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 765-318-11
Misura × spessore
4 mm × 0.075 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)